8-Amino-2,4-dimethyl-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
8-Amino-3,4-dihydro-2,4-dimethyl-3-oxo-2H-1,4-benzoxazine
OR13821-1G
OR13821-250MG
APOSOR13821-1GEA
560
EUR
APOSOR13821-1G
APOSOR13821-250MG
8-Amino-2,4-dimethyl-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one 95%
8-Amino-2,4-dimethyl-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
Formel:
C₁₀H₁₂N₂O₂ Schmelzpunkt: 94 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09998375 CAS-Nummer: 870064-85-0 |