2-(4-Bromophenyl)-5-thio-1,3,4-oxadiazole
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-(4-Bromophenyl)-5-sulphanyl-1,3,4-oxadiazole, 5-(4-Bromophenyl)-1,3,4-oxadiazole-2-thiol
OR13745-1G
OR13745-25G
OR13745-5G
APOSOR13745-1GEA
72.5
EUR
APOSOR13745-1G
APOSOR13745-25G
APOSOR13745-5G
2-(4-Bromophenyl)-5-thio-1,3,4-oxadiazole
2-(4-Bromophenyl)-5-thio-1,3,4-oxadiazole
Formel:
C₈H₅BrN₂OS Schmelzpunkt: 190…196 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00992518 CAS-Nummer: 41421-19-6 |