2-Methyl-1,3-benzoxazole-7-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR13439-100MG
OR13439-1G
OR13439-250MG
APOSOR13439-100MGEA
109
EUR
APOSOR13439-100MG
APOSOR13439-1G
APOSOR13439-250MG
2-Methyl-1,3-benzoxazole-7-carboxylic acid
2-Methyl-1,3-benzoxazole-7-carboxylic acid
Formel:
C₉H₇NO₃ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03308601 CAS-Nummer: 52395-92-3 |