4-[(Piperidin-4-yl)methyl]pyridine dihydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-[(Pyridin-4-yl)methyl]piperidine dihydrochloride
OR12880-250MG
OR12880-500MG
APOSOR12880-250MGEA
209
EUR
APOSOR12880-250MG
APOSOR12880-500MG
4-[(Piperidin-4-yl)methyl]pyridine dihydrochloride
4-[(Piperidin-4-yl)methyl]pyridine dihydrochloride
Formel:
C₁₁H₁₆N₂·2ClH Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03840136 CAS-Nummer: 1172465-66-5 |