Biphenyl-2-sulphonyl chloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-Phenylbenzenesulphonyl chloride, Biphenyl-2-sulphonyl chloride
OR12793-1G OR12793-250MG
APOSOR12793-1GEA 248 EUR
APOSOR12793-1G APOSOR12793-250MG
Biphenyl-2-sulphonyl chloride 95%
Biphenyl-2-sulphonyl chloride
Formel: C₁₂H₉ClO₂S
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02246591
CAS-Nummer: 2688-90-6
UN-Nummer: 3261
ADR: 8,III