2-(Morpholin-4-yl)-1-phenylethylamine 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
4-(2-Amino-2-phenylethyl)morpholine, α-[(Morpholin-4-yl)methyl]benzylamine
OR12713-100MG
OR12713-1G
OR12713-250MG
APOSOR12713-100MGEA
105
EUR
APOSOR12713-100MG
APOSOR12713-1G
APOSOR12713-250MG
2-(Morpholin-4-yl)-1-phenylethylamine 95+%
2-(Morpholin-4-yl)-1-phenylethylamine
Formel:
C₁₂H₁₈N₂O Siedepunkt: 130…134 °C (2 mm Hg) Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD01862532 CAS-Nummer: 38060-08-1 UN-Nummer: 2735 ADR: 8,III |