4-(2-Chlorophenyl)benzylamine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR12640-1G OR12640-250MG OR12640-50MG
APOSOR12640-1GEA 464 EUR
APOSOR12640-1G APOSOR12640-250MG APOSOR12640-50MG
4-(2-Chlorophenyl)benzylamine hydrochloride
4-(2-Chlorophenyl)benzylamine hydrochloride
Formel: C₁₃H₁₂ClN·ClH
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02089431
CAS-Nummer: 518357-42-1