4-[(Methylamino)methyl]pyridine dihydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
N-Methyl-N-(4-pyridylmethyl)amine dihydrochloride, N-Methyl-1-(pyridin-4-yl)methylamine dihydrochloride
OR12591-1G
OR12591-250MG
APOSOR12591-1GEA
172
EUR
APOSOR12591-1G
APOSOR12591-250MG
4-[(Methylamino)methyl]pyridine dihydrochloride
4-[(Methylamino)methyl]pyridine dihydrochloride
Formel:
C₇H₁₀N₂·2ClH Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03840113 CAS-Nummer: 128739-16-2 UN-Nummer: 3259 ADR: 8,III |