4-(Aminomethyl)-1-methyl-1H-imidazole 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: (1-Methyl-1H-imidazol-4-yl)methylamine

OR12312-1G OR12312-250MG OR12312-5G
APOSOR12312-1GEA 462 EUR
APOSOR12312-1G APOSOR12312-250MG APOSOR12312-5G
4-(Aminomethyl)-1-methyl-1H-imidazole 97%
4-(Aminomethyl)-1-methyl-1H-imidazole
Formel: C₅H₉N₃
Siedepunkt: 104…108 °C (0.2 mm Hg)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06411536
CAS-Nummer: 486414-83-9
UN-Nummer: 2735
ADR: 8,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR