4-Bromo-3-(hydroxymethyl)-1-methyl-1H-pyrazole 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazol-3-yl)methanol
OR12252-1G OR12252-5G OR12252-10G
APOSOR12252-1GEA 34.8 EUR
APOSOR12252-1G APOSOR12252-5G APOSOR12252-10G
4-Bromo-3-(hydroxymethyl)-1-methyl-1H-pyrazole 97%
4-Bromo-3-(hydroxymethyl)-1-methyl-1H-pyrazole
Formel: C₅H₇BrN₂O
Schmelzpunkt: 94…95 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06202888
CAS-Nummer: 915707-65-2