2-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)benzoic acid

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 1-(2-Carboxyphenyl)-2-methyl-1H-imidazole

OR12217-1G OR12217-250MG
APOSOR12217-1GEA 154 EUR
APOSOR12217-1G APOSOR12217-250MG
2-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)benzoic acid
2-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)benzoic acid
Formel: C₁₁H₁₀N₂O₂
Schmelzpunkt: 232…234 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09065012
CAS-Nummer: 159589-71-6
UN-Nummer: 2811
ADR: 6.1,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR