4-Amino-2-mercaptopyrimidin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR1193T-1G OR1193T-250MG
APOSOR1193T-1GEA 87 EUR
APOSOR1193T-1G APOSOR1193T-250MG
4-Amino-2-mercaptopyrimidin
4-Amino-2-mercaptopyrimidine
Formel: C₄H₅N₃S
Schmelzpunkt: 273…277 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006075
CAS-Nummer: 139424-17-2