4-(4-Bromobenzoyl)morpholine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(4-Bromophenyl)(morpholin-4-yl)methanone, (4-Bromophenyl)(morpholino)methanone
OR11622-5G
OR11622-1G
APOSOR11622-5GEA
127
EUR
APOSOR11622-5G
APOSOR11622-1G
4-(4-Bromobenzoyl)morpholine
4-(4-Bromobenzoyl)morpholine
Formel:
C₁₁H₁₂BrNO₂ Molekulargewicht: 270.122 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00447938 CAS-Nummer: 127580-92-1 |