(tert-Butyl) 6-bromonicotinate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (tert-Butyl) 6-bromopyridine-3-carboxylate, tert-Butyl 6-bromonicotinate
OR11518-1G OR11518-500MG
APOSOR11518-1GEA 174 EUR
APOSOR11518-1G APOSOR11518-500MG
(tert-Butyl) 6-bromonicotinate 98%
(tert-Butyl) 6-bromonicotinate
Formel: C₁₀H₁₂BrNO₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09264580
CAS-Nummer: 941294-58-2