4-Hydroxy-3-methoxycinnamic acid (Ferulasäure) 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)acrylic acid, NSC 2821, NSC 674320, NSC 51986, Coniferic acid, Ferulic acid
OR11310-1G OR11310-5G
APOSOR11310-1GEA 29 EUR
APOSOR11310-1G APOSOR11310-5G
4-Hydroxy-3-methoxycinnamic acid (Ferulasäure) 99%
4-Hydroxy-3-methoxycinnamic acid (Ferulasäure)
Formel: C₁₀H₁₀O₄
Molekulargewicht: 194.18 g/mol
Schmelzpunkt: 169…173 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004400
CAS-Nummer: 1135-24-6
EINECS: 214-490-0