4-Hydroxy-7-methoxyindane
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR11192-1G OR11192-250MG
APOSOR11192-1GEA 383 EUR
APOSOR11192-1G APOSOR11192-250MG
4-Hydroxy-7-methoxyindane
4-Hydroxy-7-methoxyindane
Formel: C₁₀H₁₂O₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04038952
CAS-Nummer: 38998-04-8