2,3-Dichloro-6,7-dimethylquinoxaline
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2,3-Dichloro-6,7-dimethyl-1,4-benzodiazine
OR11152-1G
OR11152-10G
APOSOR11152-1GEA
27.7
EUR
APOSOR11152-1G
APOSOR11152-10G
2,3-Dichloro-6,7-dimethylquinoxaline
2,3-Dichloro-6,7-dimethylquinoxaline
Formel:
C₁₀H₈Cl₂N₂ Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00772734 CAS-Nummer: 63810-80-0 |