[(3-Chlorophenyl)thio]acetonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
OR111217-10G
OR111217-5G
APOSOR111217-10GEA
584
EUR
APOSOR111217-10G
APOSOR111217-5G
[(3-Chlorophenyl)thio]acetonitrile
[(3-Chlorophenyl)thio]acetonitrile
Formel:
C₈H₆ClNS Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD16835766 CAS-Nummer: 18527-22-5 |