2,2,6,6-Tetramethyl-1-(4-nitrobenzoyl)piperidine
Lieferant: Apollo Scientific
OR111115-1G OR111115-5G
APOSOR111115-1GEA 184 EUR
APOSOR111115-1G APOSOR111115-5G
2,2,6,6-Tetramethyl-1-(4-nitrobenzoyl)piperidine
2,2,6,6-Tetramethyl-1-(4-nitrobenzoyl)piperidine
Formel: C₁₆H₂₂N₂O₃
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD28954642
CAS-Nummer: 213414-47-2