3-(Piperidin-1-ylmethyl)benzonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
OR111032-1G OR111032-5G
APOSOR111032-1GEA 184 EUR
APOSOR111032-1G APOSOR111032-5G
3-(Piperidin-1-ylmethyl)benzonitrile
3-(Piperidin-1-ylmethyl)benzonitrile
Formel: C₁₃H₁₆N₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09927536
CAS-Nummer: 857284-22-1