Ethyl 4-[(4-chlorobutanoyl)amino]benzoate
Lieferant: Apollo Scientific
OR110899-1G
OR110899-5G
APOSOR110899-1GEA
92.8
EUR
APOSOR110899-1G
APOSOR110899-5G
Ethyl 4-[(4-chlorobutanoyl)amino]benzoate
Ethyl 4-[(4-chlorobutanoyl)amino]benzoate
Formel:
C₁₃H₁₆ClNO₃ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00204045 CAS-Nummer: 139348-98-4 |