5,6-Dinitro-1,3-benzodioxole 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR110861-1G
OR110861-250MG
APOSOR110861-1GEA
313
EUR
APOSOR110861-1G
APOSOR110861-250MG
5,6-Dinitro-1,3-benzodioxole 95%
5,6-Dinitro-1,3-benzodioxole
Formel:
C₇H₄N₂O₆ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD04973596 CAS-Nummer: 7748-59-6 |