Methyl 5-bromo-2-hydroxy-3-(hydroxyamino)benzoate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR110840-100MG OR110840-250MG
APOSOR110840-100MGEA 21.9 EUR
APOSOR110840-100MG APOSOR110840-250MG
Methyl 5-bromo-2-hydroxy-3-(hydroxyamino)benzoate
Methyl 5-bromo-2-hydroxy-3-(hydroxyamino)benzoate
Formel: C₈H₈BrNO₄
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD21602390
CAS-Nummer: 1427460-43-2