2-Amino-5-methoxyphenol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Hydroxy-4-methoxyaniline, 2-Hydroxy-p-anisidine
OR110697-1G OR110697-250MG
APOSOR110697-1GEA 136 EUR
APOSOR110697-1G APOSOR110697-250MG
2-Amino-5-methoxyphenol
2-Amino-5-methoxyphenol
Formel: C₇H₉NO₂
Schmelzpunkt: 126…129 °C
Lagerungstemperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD03840435
CAS-Nummer: 40925-70-0