3-[2,3-Di(benzyloxy)phenyl]propanenitrile
Lieferant: Apollo Scientific
OR110688-10G OR110688-1G OR110688-5G
APOSOR110688-10GEA 346 EUR
APOSOR110688-10G APOSOR110688-1G APOSOR110688-5G
3-[2,3-Di(benzyloxy)phenyl]propanenitrile
3-[2,3-Di(benzyloxy)phenyl]propanenitrile
Formel: C₂₃H₂₁NO₂
Molekulargewicht: 343.418 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00100648
CAS-Nummer: 249278-33-9