N'-Hydroxy-4-propoxybenzenecarboximidamide
Lieferant: Apollo Scientific
OR110686-1G OR110686-5G
APOSOR110686-1GEA 112 EUR
APOSOR110686-1G APOSOR110686-5G
N'-Hydroxy-4-propoxybenzenecarboximidamide
N'-Hydroxy-4-propoxybenzenecarboximidamide
Formel: C₁₀H₁₄N₂O₂
Molekulargewicht: 194.23 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD05664423
CAS-Nummer: 145259-49-0