Diethyl {[(4-bromophenyl)amino]methylene}malonate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Diethyl {[(4-bromophenyl)amino]methylidene}propanedioate
OR110666-1G OR110666-5G OR110666-10G
APOSOR110666-1GEA 149 EUR
APOSOR110666-1G APOSOR110666-5G APOSOR110666-10G
Diethyl {[(4-bromophenyl)amino]methylene}malonate
Diethyl {[(4-bromophenyl)amino]methylene}malonate
Formel: C₁₄H₁₆BrNO₄
Schmelzpunkt: 103…105 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00173358
CAS-Nummer: 101937-44-4