5-Methylthiophene-2-sulphonamide
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR110640-10G OR110640-1G OR110640-5G
APOSOR110640-10GEA 445 EUR
APOSOR110640-10G APOSOR110640-1G APOSOR110640-5G
5-Methylthiophene-2-sulphonamide
5-Methylthiophene-2-sulphonamide
Formel: C₅H₇NO₂S₂
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD08444612
CAS-Nummer: 53595-69-0