4-[2-{4-(tert-Butyloxycarbonyl)piperazin-1-yl}ethoxy]benzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR110561-1G OR110561-5G
APOSOR110561-1GEA 248 EUR
APOSOR110561-1G APOSOR110561-5G
4-[2-{4-(tert-Butyloxycarbonyl)piperazin-1-yl}ethoxy]benzoic acid
4-[2-{4-(tert-Butyloxycarbonyl)piperazin-1-yl}ethoxy]benzoic acid
Formel: C₁₈H₂₆N₂O₅
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11100033
CAS-Nummer: 1216502-34-9