4-[4-(tert-Butyl)phenoxy]benzyl alcohol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: {4-[4-(tert-Butyl)phenoxy]phenyl}methanol, 4-(tert-Butyl)-4'-(hydroxymethyl)diphenyl ether
OR110523-1G OR110523-5G
APOSOR110523-1GEA 296 EUR
APOSOR110523-1G APOSOR110523-5G
4-[4-(tert-Butyl)phenoxy]benzyl alcohol
4-[4-(tert-Butyl)phenoxy]benzyl alcohol
Formel: C₁₇H₂₀O₂
Schmelzpunkt: 50…52 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD12469075
CAS-Nummer: 1037141-25-5