[4-(3-Methylphenoxy)phenyl]methanol
Lieferant: Apollo Scientific
OR110522-1G
OR110522-5G
APOSOR110522-1GEA
248
EUR
APOSOR110522-1G
APOSOR110522-5G
[4-(3-Methylphenoxy)phenyl]methanol
[4-(3-Methylphenoxy)phenyl]methanol
Formel:
C₁₄H₁₄O₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11190414 CAS-Nummer: 53818-56-7 |