Methyl 4-octylbenzoate
Lieferant: Apollo Scientific
OR110469-10G OR110469-1G OR110469-5G
APOSOR110469-10GEA 433 EUR
APOSOR110469-10G APOSOR110469-1G APOSOR110469-5G
Methyl 4-octylbenzoate
Methyl 4-octylbenzoate
Formel: C₁₆H₂₄O₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06203813
CAS-Nummer: 54256-51-8