2-Methyl-1H-imidazole-4,5-dicarbonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR110367-1G
OR110367-250MG
APOSOR110367-1GEA
125
EUR
APOSOR110367-1G
APOSOR110367-250MG
2-Methyl-1H-imidazole-4,5-dicarbonitrile
2-Methyl-1H-imidazole-4,5-dicarbonitrile
Formel:
C₆H₄N₄ Molekulargewicht: 132.123 g/mol Schmelzpunkt: 228…230 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD05975058 CAS-Nummer: 40056-53-9 |