3-Bromo-1H-indazol-7-amine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR110360-1G OR110360-250MG
APOSOR110360-1GEA 226 EUR
APOSOR110360-1G APOSOR110360-250MG
3-Bromo-1H-indazol-7-amine
3-Bromo-1H-indazol-7-amine
Formel: C₇H₆BrN₃
Schmelzpunkt: 135 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09027010
CAS-Nummer: 316810-90-9