1-Acetyl-4-(4-nitrophenyl)homopiperazine
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 1-Acetyl-4-(4-nitrophenyl)-1,4-diazepane
OR110262-1G OR110262-250MG
APOSOR110262-1GEA 232 EUR
APOSOR110262-1G APOSOR110262-250MG
1-Acetyl-4-(4-nitrophenyl)homopiperazine
1-Acetyl-4-(4-nitrophenyl)homopiperazine
Formel: C₁₃H₁₇N₃O₃
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD12964044
CAS-Nummer: 892491-96-2