Ethyl 5-bromo-1-benzo[b]thiophene-2-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Ethyl 5-bromobenzo[b]thiophene-2-carboxylate, Ethyl 5-bromo-1-benzo[b]thiophene-2-carboxylate
OR110258-10G OR110258-1G OR110258-5G
APOSOR110258-10GEA 400 EUR
APOSOR110258-10G APOSOR110258-1G APOSOR110258-5G
Ethyl 5-bromo-1-benzo[b]thiophene-2-carboxylate
Ethyl 5-bromo-1-benzo[b]thiophene-2-carboxylate
Formel: C₁₁H₉BrO₂S
Schmelzpunkt: 86…88 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD12756246
CAS-Nummer: 13771-68-1