5-Iodo-1-methyl-1H-indazol-3-amine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR110216-1G OR110216-5G
APOSOR110216-1GEA 232 EUR
APOSOR110216-1G APOSOR110216-5G
5-Iodo-1-methyl-1H-indazol-3-amine
5-Iodo-1-methyl-1H-indazol-3-amine
Formel: C₈H₈IN₃
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11520131
CAS-Nummer: 1227955-23-8