4,5-Dichloro-6-methyl-2-(pyridin-4-yl)pyrimidine
Lieferant: Apollo Scientific
OR110075-1G OR110075-5G
APOSOR110075-1GEA 296 EUR
APOSOR110075-1G APOSOR110075-5G
4,5-Dichloro-6-methyl-2-(pyridin-4-yl)pyrimidine
4,5-Dichloro-6-methyl-2-(pyridin-4-yl)pyrimidine
Formel: C₁₀H₇Cl₂N₃
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00126821
CAS-Nummer: 1239850-50-0