Methyl 1-methyl-1H-indole-2-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR110042-1G
OR110042-5G
APOSOR110042-1GEA
60.9
EUR
APOSOR110042-1G
APOSOR110042-5G
Methyl 1-methyl-1H-indole-2-carboxylate
Methyl 1-methyl-1H-indole-2-carboxylate
Formel:
C₁₁H₁₁NO₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00455976 CAS-Nummer: 37493-34-8 |