Diethyl 2-hydroxymalonate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Diethyl 2-hydroxypropane-1,3-dioate
OR10853-10G OR10853-1G OR10853-5G
APOSOR10853-10GEA 509 EUR
APOSOR10853-10G APOSOR10853-1G APOSOR10853-5G
Diethyl 2-hydroxymalonate
Diethyl 2-hydroxymalonate
Formel: C₇H₁₂O₅
Siedepunkt: 120…122 °C (15 mm Hg)
Schmelzpunkt: –2.5 °C
Dichte: 1.152 g/cm³ (25 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04038932
CAS-Nummer: 13937-08-1