Ethyl 4-(diethoxyphosphoryl)-3-methylcrotonate, tech
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Diethyl [3-(ethoxycarbonyl)-2-methylprop-2-en-1-yl]phosphonate, Ethyl 4-(diethoxyphosphoryl)-3-methylbut-2-enoate
OR10804-5G OR10804-1G
APOSOR10804-5GEA 351 EUR
APOSOR10804-5G APOSOR10804-1G
Ethyl 4-(diethoxyphosphoryl)-3-methylcrotonate, tech
Ethyl 4-(diethoxyphosphoryl)-3-methylcrotonate
Formel: C₁₁H₂₁O₅P
Siedepunkt: 284…287 °C
Dichte: 1.089 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 113 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08445507
CAS-Nummer: 41891-54-7