Dimethyl [2-(methoxycarbonyl)ethyl]phosphonate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Trimethyl 3-phosphonopropionate, Methyl 3-(dimethoxyphosphoryl)propanoate
OR10767-1G OR10767-5G
APOSOR10767-1GEA 58 EUR
APOSOR10767-1G APOSOR10767-5G
Dimethyl [2-(methoxycarbonyl)ethyl]phosphonate
Dimethyl [2-(methoxycarbonyl)ethyl]phosphonate
Formel: C₆H₁₃O₅P
Siedepunkt: 137…140 °C (10 mm Hg)
Dichte: 1.21 g/cm³ (25 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00137948
CAS-Nummer: 18733-15-8