Diethyl (3-bromoprop-1-(E)-en-1-yl)phosphonate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR10693-500MG
OR10693-1G
APOSOR10693-500MGEA
317
EUR
APOSOR10693-500MG
APOSOR10693-1G
Diethyl (3-bromoprop-1-(E)-en-1-yl)phosphonate
Diethyl (3-bromoprop-1-(E)-en-1-yl)phosphonate
Formel:
C₇H₁₄BrO₃P Siedepunkt: 75 °C Dichte: 1.34 g/cm³ (25 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00800262 CAS-Nummer: 66498-59-7 |