(+)-Bis(pinanediolato)diboron
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR10609-1G OR10609-5G
APOSOR10609-1GEA 48.6 EUR
APOSOR10609-1G APOSOR10609-5G
(+)-Bis(pinanediolato)diboron
(+)-Bis(pinanediolato)diboron
Formel: C₂₀H₃₂B₂O₄
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD27664803
CAS-Nummer: 230299-05-5