N,N-Dimethyl-4-iodo-1H-imidazole-1-sulphonamide
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Iodo-N,N-dimethyl-1H-imidazole-1-sulphonamide
OR10456-1G
OR10456-5G
APOSOR10456-1GEA
75.4
EUR
APOSOR10456-1G
APOSOR10456-5G
N,N-Dimethyl-4-iodo-1H-imidazole-1-sulphonamide
N,N-Dimethyl-4-iodo-1H-imidazole-1-sulphonamide
Formel:
C₅H₈IN₃O₂S Molekulargewicht: 301.105 g/mol Schmelzpunkt: 130…133 °C Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD02179543 CAS-Nummer: 135773-25-0 |