1-(2-Propoxyethyl)piperazine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR0955-10G OR0955-250MG OR0955-2G
APOSOR0955-10GEA 271 EUR
APOSOR0955-10G APOSOR0955-250MG APOSOR0955-2G
1-(2-Propoxyethyl)piperazine
1-(2-Propoxyethyl)piperazine
Formel: C₉H₂₀N₂O
Siedepunkt: 107 °C (12 mm Hg)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04117823
CAS-Nummer: 741667-07-2