1-(Biphenyl-3-yl)piperazine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR0864-1G
OR0864-5G
APOSOR0864-1GEA
226
EUR
APOSOR0864-1G
APOSOR0864-5G
1-(Biphenyl-3-yl)piperazine
1-(Biphenyl-3-yl)piperazine
Formel:
C₁₆H₁₈N₂ Schmelzpunkt: 69 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06201887 CAS-Nummer: 115761-61-0 |