6-(Morpholin-4-yl)nicotinonitrile 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-(4-Morpholino)pyridine-5-carbonitrile
OR0665-1G
OR0665-5G
OR0665-500MG
APOSOR0665-1GEA
168
EUR
APOSOR0665-1G
APOSOR0665-5G
APOSOR0665-500MG
6-(Morpholin-4-yl)nicotinonitrile 97%
6-(Morpholin-4-yl)nicotinonitrile
Formel:
C₁₀H₁₁N₃O Molekulargewicht: 189.214 g/mol Schmelzpunkt: 115…118 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00832846 CAS-Nummer: 259683-28-8 UN-Nummer: 3439 ADR: 6.1 III |