Methyl 1,2,3-benzothiadiazole-5-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-(Methoxycarbonyl)-1,2,3-benzothiadiazole
OR0605-1G
OR0605-250MG
APOSOR0605-1GEA
143
EUR
APOSOR0605-1G
APOSOR0605-250MG
Methyl 1,2,3-benzothiadiazole-5-carboxylate
Methyl 1,2,3-benzothiadiazole-5-carboxylate
Formel:
C₈H₆N₂O₂S Schmelzpunkt: 118…120 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01566550 CAS-Nummer: 23616-15-1 |