N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-5-aminopentan-1-ol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: (9H-Fluoren-9-yl)methyl (5-hydroxypentyl)carbamate
OR0486-1G OR0486-5G
APOSOR0486-1GEA 71.2 EUR
APOSOR0486-1G APOSOR0486-5G
N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-5-aminopentan-1-ol 95%
N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-5-aminopentan-1-ol
Formel: C₂₀H₂₃NO₃
Molekulargewicht: 325.402 g/mol
Schmelzpunkt: 112…114 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00377789
CAS-Nummer: 209115-33-3